Läs mer
2-Brom-2', 4'-dikloracetofenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone |
| CAS | 2631-72-3 |
| Molekylformel | C8H5BrCl2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-brom-1-(2,4-diklorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.93 |
| Formel vikt | 265.8901 |