Läs mer
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7037656
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402928 250 mg 250mg
15482918 1 g 1g
15492918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56442.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102429-07-2
Molekylformel C8H5BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 235.028
MDL-nummer MFCD00142822
InChI-nyckel CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC-namn 2-brom-l-(2,4-difluorfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Smältpunkt 31°C to 35°C
Flampunkt 51°C (124°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2925
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 235.03
Procent renhet 97%