Läs mer
2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 98%
Produktkod. 11475976
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475976 1 g 1g
11485976 5 g 5g
11495976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22300.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259.099 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60965-26-6
Molekylformel C10H11BrO3
Molekylvikt (g/mol) 259.099
MDL-nummer MFCD00000197
InChI-nyckel PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
PubChem CID 98683
IUPAC-namn 2-brom-l-(2,4-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 102°C to 105°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 259.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.