Läs mer
2-brom-2',4'-dimetoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10022470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10022470 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10022470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    859.65 SEK / 1g
    Save 97.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2', 4'-dimethoxyacetophenone
Namnnotering 98%
CAS 60965-26-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101 °C till 105 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H11BrO3
Linjär formel (CH3O)2C6H3COCH2Br
MDL-nummer MFCD00000197
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
IUPAC-namn 2-brom-l-(2,4-dimetoxifenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 259.09
PubChem CID 98683
Formel vikt 259.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.