Läs mer
2-Bromo-2-buten, cis + trans, 98 %, stab.
Produktkod. 11459206
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459206 100 g 100g
11449206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18058.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135,00 g/mol
Används vid syntes av substituerade katekolderivat och mono-annelaterade bensener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid syntes av substituerade katekolderivat och mono-annelaterade bensener.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i
vatten (664 mg/L 25 EST ).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme. Förvaras åtskilt från elektrostatiska laddningar. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13294-71-8
Molekylformel C4H7Br
Molekylvikt (g/mol) 135.00
MDL-nummer MFCD00000141
InChI-nyckel UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
IUPAC-namn (E)-2-bromobut-2-en
LEDER C\C=C(/C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-butene
Namnnotering Cis + trans, stabiliserat
Densitet 1.328
Kokpunkt 82 °C till 90 °C
Flampunkt 1 °C (33 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733329
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten (664 mg/L 25 EST).
Formel vikt 135
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.