missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-2-chloro-1,1-ethanediol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2-chloro-1,1-ethanediol |
| CAS | 1936247-99-2 |
| Molekylformel | C2H4BrClO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-chloroethane-1,1-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6H |
| LEDER | OC(O)C(Cl)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-chloroethane-1,1-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.41 |
| Formel vikt | 173.9083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?