missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromo-2-chloroacetonitrile (~90%), TRC

Produktkod. 30010195
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010195 100 mg
30007874 50 mg
17922025 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685483100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83463-62-1
Molekylformel C2 H Br Cl N
Molekylvikt (g/mol) 154.39
Synonym Acetonitrile, bromochloro- (9CI), 2-Bromo-2-chloroacetonitrile, Bromochloroacetonitrile
IUPAC-namn 2-bromo-2-chloroacetonitrile
LEDER ClC(Br)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromochloroacetonitrile
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C2HBrClN/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vikt 152.8981
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.