Läs mer
2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 95%
Produktkod. 10336694 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336694 1 g Glasflaska 1g
10346694 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336694 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427890010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5000-66-8 | C8H6BrClO | 233.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5000-66-8
Molekylformel C8H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 233.49
MDL-nummer MFCD00832993
InChI-nyckel WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-klorfenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2′-chloroacetophenone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6020g/mL, 1.602
Kokpunkt 162°C to 166°C (20.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C(O)C6H4Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.49
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2'-chloroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.