Läs mer
2-brom-2'-fluoracetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447107
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447107 1 g 1g
15457107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34179.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 655-15-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 655-15-2
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.037
MDL-nummer MFCD00278796
InChI-nyckel QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2737449
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-fluorfenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 217.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.