Läs mer
2-Bromo-2'-fluoracetofenon, TRC
Produktkod. 30338233
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338233 1 g
1 options
Produktkod. 30338233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6843551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
CAS 655-15-2
Molekylformel C8 H6 Br F O
Kvantitet 1 g
Synonym Vonoprazan Impurity 96
InChI formel InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
LEDER Fc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2-fluorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 217.04
Formel vikt 215.9586