Läs mer
2-brom-2'-hydroxiacetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359929
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359929 5 g 5g
11369929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2491-36-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-36-3
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD01727570
InChI-nyckel SGPKEYSZPHMVNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 200671
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-hydroxifenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Smältpunkt 45°C to 47°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3263
Synonym 2-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-hydroxyphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy-6ci,7ci,8ci, ethanone,2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromoacetyl phenol, acmc-1cg90, 4-08-00-00329 beilstein handbook reference
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.