Läs mer
2-Bromo-2'-hydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30336173
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30336173 250 mg
1 options
Produktkod. 30336173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684455250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-36-3
Molekylformel C8 H7 Br O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2
LEDER Oc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Formel vikt 213.9629