Läs mer
2-Bromo-2'-metoxyacetofenon, 98 %
Produktkod. 11392017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392017 1 g 1g
11302027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07696.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
2-Bromo-2'-metoxiacetofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-2′ -metoxiacetofenon används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31949-21-0
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00000196
InChI-nyckel GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 130 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1938788
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 229.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.