Läs mer
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 98%
Produktkod. 10274594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10274594 1 g Glasflaska 1g
10664955 5 g Glasflaska 5g
10717285 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10274594 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31949-21-0
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00000196
InChI-nyckel GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43.0°C to 45.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 130.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4COCH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.