Läs mer
2-brom-2'-metylacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481939
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481939 1 g 1g
15401949 250 mg 250mg
15491939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64651.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51012-65-8 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
2-Bromo-2'-metylacetofenon är en aromatisk byggsten för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-2′ -metylacetofenon är en aromatisk byggsten för proteomikforskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51012-65-8
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.074
MDL-nummer MFCD04038955
InChI-nyckel XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-o-tolyl ethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethan-1-one, 2'-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolylethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethanone, 2-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolyl-ethanone, 2-bromo-2'-methylacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methylphenyl, 2-bromoacetyl toluene
PubChem CID 12430676
IUPAC-namn 2-brom-l-(2-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-methylacetophenone
Kokpunkt 81°C to 83°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 508116
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 213.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.