Läs mer
2-Bromo-2-Methylpropane, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10243230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10243230 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10243230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4540/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 507-19-7
Smältpunkt -20°C
Färg Yellow
Kokpunkt 72°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C4H9Br
MDL-nummer 125
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 137.02g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.