Läs mer
2-Bromo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858690
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15858690 1 L 1 L
15848690 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15858690 Lieferant Sigma-Aldrich Lieferanten-Nr. 8019661000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stabilized with potassium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-19-7
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)3CBr
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Spezifikation
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.22 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00000125
Kvantitet 1 L
Synonym 2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide, 2-Bromo-2-methylpropane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.