Läs mer
2-Brom-2-metylpropan, TRC
Produktkod. 30337045
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30337045 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30337045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6789332.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Molekylformel C4H9Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
LEDER CC(C)(C)Br
IUPAC-namn 2-brom-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 137.02
Formel vikt 135.9888