Läs mer
2-brom-2-nitro-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10259553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259553 500 g Plastflaska 500g
10256060 25 g Plastflaska 25g
10466810 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158825000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52-51-7
Molekylformel C3H6BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.99
MDL-nummer MFCD00007390
InChI-nyckel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-namn 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >120.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, IV, 2501
Merck Index 15, 1457
Löslighetsinformation Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formel vikt 199.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.