Läs mer
2-brom-2-nitro-1,3-propandiol, MP Biomedicals
Produktkod. 11499031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499031 100 g 100g
11489031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215488780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1962.96 SEK / 100g
    Save 102.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 52-51-7
Molekylformel C3H6BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.988
InChI-nyckel LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC-namn 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.9985
Kvantitet 100 g
Formel vikt 199.99
Fysisk form Kristallint pulver