Läs mer
2-Bromo-2'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10356634 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356634 1 g Glass bottle 1g
10776285 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356634 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6851-99-6
Molekylformel C8H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 244.4
MDL-nummer MFCD00010294
InChI-nyckel SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55.0°C to 57.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4COCH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.