Läs mer
2-Brom-2-nitropropan, 98 %
Produktkod. 11438317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438317 25 g 25g
11428317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18385.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5447-97-2
Molekylformel C3H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.99
MDL-nummer MFCD00007389
InChI-nyckel OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
PubChem CID 79531
IUPAC-namn 2-brom-2-nitropropan
LEDER CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-nitropropane
Densitet 1.584
Kokpunkt 45 °C till 46 °C (16 mmHg)
Flampunkt 61 °C (141 °F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 25 g
Beilstein 1746626
Formel vikt 168
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.