Läs mer
2-Bromo-2-phenylacetic Acid, TRC
Produktkod. 30336758
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30336758 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30336758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6957552.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-phenylacetic Acid
CAS 4870-65-9
Molekylformel C8H7BrO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (RS)-2-Bromo-2-phenylacetic Acid, (±)-alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (±)-alpha-Bromophenylacetic Acid, Bromophenylacetic Acid, DL-alpha-Bromophenylacetic Acid, NSC 59241, alpha-Bromo-alpha-phenylacetic Acid, alpha-Bromophenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)C(Br)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-bromo-2-phenylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Formel vikt 213.9629