Läs mer
2-Brom-2-propenoinsyra, TRC
Produktkod. 30336467
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336467 1 g
1 options
Produktkod. 30336467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7046551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-propenoic acid
CAS 10443-65-9
Molekylformel C3H3BrO2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
LEDER OC(=O)C(=C)Br
IUPAC-namn 2-bromoprop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 150.96
Formel vikt 149.9316