Läs mer
2-Brom-2-propenoinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2-propenoic acid |
| CAS | 10443-65-9 |
| Molekylformel | C3H3BrO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)C(=C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromoprop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.96 |
| Formel vikt | 149.9316 |