Läs mer
2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99174-91-1 |
| Molekylformel | C10 H19 Br O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-4-7-10(11,8-5-2)9(12)13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(Br)(CCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2-bromo-2-propylpentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.16 |
| Formel vikt | 250.0568 |