Läs mer
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%
Produktkod. 15434707
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434707 1 g 1g
15454707 250 mg 250mg
15444707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32032.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54109-16-9 | C9H6BrF3O | 267.045 g/mol
Den så erhållna sulfonylurean användes direkt i följande kondensation med 4-(trifluormetyl)fenacylbromid. Vid uppvärmning kan ammoniumsalt av bensensulfinsyra reagera med 2-(trifluormetyl)fenacylbromid för att geβ -ketosulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den sålunda erhållna sulfonylurean användes direkt i följande kondensation med 4-(trifluormetyl)fenacylbromid. Vid uppvärmning kan ammoniumsalt av bensensulfinsyra reagera med 2-(trifluormetyl)fenacylbromid för att geβ -ketosulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54109-16-9
Molekylformel C9H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 267.045
MDL-nummer MFCD03094304
InChI-nyckel KWZCBMKXNYOQAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, 2-bromo-2'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl, 2-trifluoromethyphenacyl bromide, 2-trifluoromethyl phenacylbromide
PubChem CID 2778430
IUPAC-namn 2-brom-l-[2-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smältpunkt 24°C to 32°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 267.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.