Läs mer
2-Brom-3,3,3-trifluorpropen, TRC
Produktkod. 30347872
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30347872 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30347872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6999652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Molekylformel C3H2F3Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
InChI formel InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
LEDER FC(F)(F)C(=C)Br
IUPAC-namn 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-EN
Molekylvikt (g/mol) 174.95
Formel vikt 173.9292