Läs mer
2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol |
| CAS | 21020-18-8 |
| Molekylformel | C6H13BrO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BrO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(Br)CO |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,3-dimethylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.07 |
| Formel vikt | 180.015 |