Läs mer
2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 33693-77-5 |
| Molekylformel | C6H11Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 246203 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-5(7)6(2,3)4/h1H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=C)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,3-dimethylbut-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.06 |
| Formel vikt | 162.0044 |