Läs mer
2-Brom-3', 4'-dikloracetofenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone |
| CAS | 2632-10-2 |
| Molekylformel | C8H5BrCl2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-3',4'-dichloro-acetophenone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-bromoethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl Bromide, NSC 55872, alpha-Bromo-3,4-dichloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(3,4-diklorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.93 |
| Formel vikt | 265.8901 |