Läs mer
2-Bromo-3',4'-(Methylenedioxy)Propiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone |
| CAS | 52190-28-0 |
| Molekylformel | C10 H9 Br O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-propanone, 3',4'-Methylenedioxy-α-bromopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9BrO3/c1-6(11)10(12)7-2-3-8-9(4-7)14-5-13-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| LEDER | CC(Br)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.08 |
| Formel vikt | 255.9735 |