Läs mer
2-Bromo-3’,5’-diacetyloxyacetphenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3',5'-diacetyloxyacetphenone |
| CAS | 36763-39-0 |
| Molekylformel | C12 H11 Br O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-3,5-Diacetyloxyacetphenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BrO5/c1-7(14)17-10-3-9(12(16)6-13)4-11(5-10)18-8(2)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | [3-acetyloxy-5-(2-bromoacetyl)phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.12 |
| Formel vikt | 313.979 |