Läs mer
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488957 1 g 1g
15498957 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52320.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934987-26-5
Molekylformel C7H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 221.00
MDL-nummer MFCD12922618
InChI-nyckel PQXMBFZKKQNHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-3,6-difluoro
PubChem CID 50998399
IUPAC-namn 2-bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
LEDER FC1=C(Br)C(C=O)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 49°C to 51°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 221
Procent renhet 96%