Läs mer
2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135586-19-5 |
| Molekylformel | C16H15BrO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15BrO4/c1-19-13-9-8-12(16(18)20-2)14(17)15(13)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Br |
| IUPAC-namn | methyl 2-bromo-4-methoxy-3-phenylmethoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.19 |
| Formel vikt | 350.0154 |