missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 135586-17-3 |
| Molekylformel | C15H13BrO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13BrO4/c1-19-12-8-7-11(15(17)18)13(16)14(12)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-methoxy-3-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.17 |
| Formel vikt | 335.9997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?