Läs mer
2-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbutane |
| CAS | 49623-54-3 |
| Molekylformel | C6H12Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butane, 1,3-dibromo-2,3-dimethyl- (6CI,9CI), 1,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2/c1-5(4-7)6(2,3)8/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CBr)C(C)(C)Br |
| IUPAC-namn | 1,3-dibromo-2,3-dimethylbutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.97 |
| Formel vikt | 241.9306 |