Läs mer
2-brom-3-(brommetyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7034622
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478947 250 mg 250mg
15468947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52311.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94446-97-6
Molekylformel C6H5Br2N
Molekylvikt (g/mol) 250.921
MDL-nummer MFCD08276299
InChI-nyckel NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-bromomethyl pyridine, 2-bromo-3-bromomethylene pyridine, pubchem22284, 2-bromo-3-bromomethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-bromomethyl
PubChem CID 10901078
IUPAC-namn 2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Smältpunkt 38°C
Kokpunkt 291°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250.92
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.