Läs mer
2-brom-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484727 5 g 5g
15474727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32055.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 75806-84-7 | Molecular Formula: C6H2BrClF3N | Molecular Weight: 260.438 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75806-84-7
Molekylformel C6H2BrClF3N
Molekylvikt (g/mol) 260.438
MDL-nummer MFCD00153072
InChI-nyckel SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
IUPAC-namn 2-brom-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 80 °C (32 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 260.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.