Läs mer
2-brom-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10448894
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10448894 5 g 5g
10130672 1 g 1g
10011134 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10448894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09453DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 75806-84-7
Molekylformel C6H2BrClF3N
Molekylvikt (g/mol) 260.438
MDL-nummer MFCD00153072
InChI-nyckel SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
IUPAC-namn 2-brom-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 260.44
Procent renhet 97%