Läs mer
2-brom-3-(klormetyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488947
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488947 1 g 1g
15498947 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52313.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944906-87-0
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.467
MDL-nummer MFCD10697618
InChI-nyckel OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
PubChem CID 53416632
IUPAC-namn 2-brom-3-(klormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 15651009
Formel vikt 206.47
Procent renhet 96%