Läs mer
2-brom-3'-klorpropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482439
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482439 1 g 1g
15492439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64999.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34911-51-8 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
Det används som en viktig mellanprodukt för råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en viktig mellanprodukt för råmaterial och intermediär
som används i organisk syntes inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Löslig i
acetonitril, kloroform, diklormetan och etylacetat.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34911-51-8
Molekylformel C9H8BrClO
Molekylvikt (g/mol) 247.52
MDL-nummer MFCD03701150
InChI-nyckel OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 4992116
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-klorfenyl)propan-1-on
LEDER CC(Br)C(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-chloropropiophenone
Färg Färglös till gul
Densitet 1.532 g/mL
Brytningsindex 1.577
Kvantitet 1 g
Beilstein 2360404
Synonym 2-bromo-3'-chloropropiophenone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl propan-1-one, 2-bromo-1-3-chlorophenyl-1-propanone, 3'-chloro-2-bromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-3-chlorophenyl, 1-propanone, 2-bromo-1-3-chlorophenyl, 2-bromo-1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, bromochlorophenylpropanone, bromo-3'-chloropropiophenone, ksc573e4l
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile,chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formel vikt 247.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.