Läs mer
2-Bromo-3-chloropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11956441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956441 1 g 1g
11966441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442810010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96424-68-9
Molekylformel C5H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 192.44
InChI-nyckel GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
IUPAC-namn 2-bromo-3-chloropyridine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-chloropyridine
Smältpunkt 60.0°C to 62.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.44
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-3-chloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.