Läs mer
2-Brom-3-fluoranilin, 97 %
Produktkod. 15498258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498258 5 g 5g
15408268 250 mg 250mg
15488258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61687.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190,015 g/mol
2-Bromo-3-fluoranilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-3-fluoranilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111721-75-6
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.015
MDL-nummer MFCD07369915
InChI-nyckel XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
PubChem CID 14770005
IUPAC-namn 2-brom-3-fluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-fluoroaniline
Färg Vitt
Densitet 1.670 g/mL
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 190.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.