Läs mer
2-brom-3-fluorbensylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450429 5 g 5g
15440429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63632.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1184918-22-6 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1184918-22-6
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.92
MDL-nummer MFCD12911576
InChI-nyckel ZJSRIMJDFLFPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzylbromide
PubChem CID 44181799
IUPAC-namn 2-brom-l-(brommetyl)-3-fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC(CBr)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 267.92
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.