Läs mer
2-brom-3-fluorpropionsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494337 250 mg 250mg
15484337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31718.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16652-36-1 | Molekylformel: C3H4BrFO2 | Molekylvikt: 170,97 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16652-36-1
Molekylformel C3H4BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 170.97
MDL-nummer MFCD09800640
InChI-nyckel FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-3-fluoropropionic acid, acmc-20ao2z, 3-fluoro-2-bromo-propionic acid
PubChem CID 316511
IUPAC-namn 2-brom-3-fluorpropansyra
LEDER OC(=O)C(Br)CF
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Kokpunkt 62 °C till 63 °C (0,2 mmHg)
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Formel vikt 170.97
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.