Läs mer
2-Bromo-3-fluorotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438358
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438358 25 g 25g
15448358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61785.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2-brom-3-fluortoluen är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-3-fluorotoluen är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59907-13-0
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD08458010
InChI-nyckel FYCXRRYRNRDSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-2-bromo toluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl, 2-brom-1-fluor-3-methylbenzol, pubchem4518, acmc-1awko, ksc493o4f, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl-benzene
PubChem CID 108856
IUPAC-namn 2-brom-l-fluoro-3-metylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-fluorotoluene
Smältpunkt 118°C to 123°C
Densitet 1.503
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 189.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.