Läs mer
2-brom-3-hexyltiofen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412698
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412698 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15412698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56243.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69249-61-2 | Molekylformel: C10H15BrS | Molekylvikt: 247,194 g/mol
2-bromo-3-hexyltiofen används vid syntes av änd-kapad Regioregular Poly(3-hexyltiofen). Det används också för att syntetisera väldefinierade topp-till-svans-typ oligothyophener som används i flera högteknologiska tillämpningar, inklusive OLED.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-bromo-3-hexyltiofen används vid syntes av änd-kapad Regioregular Poly(3-hexyltiofen). Det används också för att syntetisera väldefinierade topp-till-svans-typ oligothyophener som används i flera högteknologiska tillämpningar, inklusive OLED.
Löslighet
Lätt blandbar med vatten.
Anteckningar
Oförenlig med starka oxiderande medel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69249-61-2
Molekylformel C10H15BrS
Molekylvikt (g/mol) 247.194
MDL-nummer MFCD09907959
InChI-nyckel XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hexyl-thiophene, thiophene, 2-bromo-3-hexyl, acmc-209o6r, 2-bromo-3-hexyl thiophene, 2-bromo-3-n-hexylthiophene, amth047, 2-bromanyl-3-hexyl-thiophene, ksc491i5d, 2-bromo-3-hexylthiophene
PubChem CID 10960141
IUPAC-namn 2-brom-3-hexyltiofen
LEDER CCCCCCC1=C(SC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-hexylthiophene
Densitet 1.24
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 247.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.