Läs mer
2-Bromo-3'-hydroxyacetofenon, 96 %
Produktkod. 10301670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10301670 5 g Glasflaska 5g
10169969 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10301670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428620050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2491-37-4
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.04
MDL-nummer MFCD05664326
InChI-nyckel IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-hydroxifenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70 °C till 74 °C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)C6H4COCH2Br
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Formel vikt 215.04
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.