Läs mer
2-Bromo-3'-hydroxyacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-37-4 |
| Molekylformel | C8H7BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2 |
| LEDER | Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-brom-1-(3-hydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vikt | 213.9629 |